Imprimer
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9252-25G PC9252-5G
APOSPC9252-25GEA 143 EUR
APOSPC9252-25G APOSPC9252-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
Formule: C₄H₂Cl₂F₆O
Point d'ébullition: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094547
Numéro CAS: 56860-82-3