Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9243-1G PC9243-5G
APOSPC9243-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9243-1G APOSPC9243-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236293
Numéro CAS: 247113-91-3