Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9216-1G PC9216-5G PC9216-10G
APOSPC9216-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9216-1G APOSPC9216-5G APOSPC9216-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236305
Numéro CAS: 247113-90-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III