Imprimer
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9213-1G PC9213-5G
APOSPC9213-1GEA 53.8 EUR
APOSPC9213-1G APOSPC9213-5G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formule: C₈H₆F₃N₃
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632182
Numéro CAS: 3671-66-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III