Imprimer
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC9207-1G PC9207-250MG PC9207-5G
APOSPC9207-1GEA 241 EUR
APOSPC9207-1G APOSPC9207-250MG APOSPC9207-5G
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈BrF₃O₂
Point de fusion: 71…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094546
Numéro CAS: 541550-00-9
ONU: 3261
ADR: 8,III