Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
PC9195-100G PC9195-10G PC9195-25G
APOSPC9195-100GEA 221 EUR
APOSPC9195-100G APOSPC9195-10G APOSPC9195-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-méthylpyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095305
Numéro CAS: 17282-01-8