Imprimer
2-Fluoro-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 358 EUR
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 109…110 °C/10mmHg
Point de fusion: 17.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095068
Numéro CAS: 1480-87-1