Imprimer
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)-1,2-oxathietane 2,2-dioxide
PC9181-25G PC9181-5G
APOSPC9181-25GEA 522 EUR
APOSPC9181-25G APOSPC9181-5G
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone
Formule: C₃F₆O₃S
MW: 230.09 g/mol
Point d'ébullition: 46.5 °C
Densité: 1.667 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082475
Numéro CAS: 773-15-9
ONU: 3265
ADR: 8 III