Imprimer
Acide (2-bromo-4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC9160-1G PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA 58 EUR
APOSPC9160-1G APOSPC9160-5G
Acide (2-bromo-4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Acide (2-bromo-4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268.82 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08532500
Numéro CAS: 959997-88-7