Imprimer
Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque 98%
Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236224
Numéro CAS: 4837-19-8