Imprimer
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9125-1G PC9125-5G
APOSPC9125-1GEA 69.6 EUR
APOSPC9125-1G APOSPC9125-5G
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formule: C₄H₂Br₂F₆
Point d'ébullition: 62 °C/300mmHg
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 384-50-9