Imprimer
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-p-toluique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9115-100G PC9115-25G PC9115-500G
APOSPC9115-100GEA 112 EUR
APOSPC9115-100G APOSPC9115-25G APOSPC9115-500G
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-p-toluique 99%
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-p-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
Numéro MDL: MFCD00236279
Numéro CAS: 115754-21-7