Imprimer
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911359-1G PC911359-250MG
APOSPC911359-1GEA 574 EUR
APOSPC911359-1G APOSPC911359-250MG
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formule: C₉H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800759
Numéro CAS: 116735-67-2