Imprimer
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9113-1G PC9113-25G PC9113-5G
APOSPC9113-1GEA 102 EUR
APOSPC9113-1G APOSPC9113-25G APOSPC9113-5G
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Formule: C₁₄H₁₄F₅NO₄
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151893
Numéro CAS: 34702-60-8