Imprimer
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 190 EUR
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422203
Numéro CAS: 399-44-0