Imprimer
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911092-1G PC911092-5G
APOSPC911092-1GEA 47.3 EUR
APOSPC911092-1G APOSPC911092-5G
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375130
Numéro CAS: 886365-56-6