Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC911029-1G PC911029-500MG
APOSPC911029-1GEA 1120 EUR
APOSPC911029-1G APOSPC911029-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanamine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07384536
Numéro CAS: 912761-24-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III