Imprimer
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Fluorobenzyl)propylamine
PC910859-1G PC910859-5G
APOSPC910859-1GEA 219 EUR
APOSPC910859-1G APOSPC910859-5G
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
3-Fluoro-N-propylbenzylamine
Formule: C₁₀H₁₄FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09938496
Numéro CAS: 90389-86-9