Imprimer
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC910708-100MG PC910708-250MG
APOSPC910708-100MGEA 71.2 EUR
APOSPC910708-100MG APOSPC910708-250MG
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698610
Numéro CAS: 1060815-08-8