Imprimer
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9094-1G PC9094-5G PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA 60.9 EUR
APOSPC9094-1G APOSPC9094-5G APOSPC9094-25G
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782056
Numéro CAS: 699016-40-5