Imprimer
Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC909044-1G PC909044-25G PC909044-5G
APOSPC909044-1GEA 0 EUR
APOSPC909044-1G APOSPC909044-25G APOSPC909044-5G
Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Potassium isopropyltrifluoroborate
Formule: C₃H₇BF₃K
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04112718
Numéro CAS: 1041642-13-0