Imprimer
2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909005-1G PC909005-250MG
APOSPC909005-1GEA 30.1 EUR
APOSPC909005-1G APOSPC909005-250MG
2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
2,4-Difluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038395
Numéro CAS: 123344-02-5