Imprimer
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC908905-1G PC908905-250MG
APOSPC908905-1GEA 139 EUR
APOSPC908905-1G APOSPC908905-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781448
Numéro CAS: 885520-35-4