Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908877-100MG PC908877-1G PC908877-250MG
APOSPC908877-100MGEA 168 EUR
APOSPC908877-100MG APOSPC908877-1G APOSPC908877-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine
Formule: C₁₀H₁₄FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07339047
Numéro CAS: 863668-04-6