Imprimer
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9088-25G PC9088-5G PC9088-1G
APOSPC9088-25GEA 79.9 EUR
APOSPC9088-25G APOSPC9088-5G APOSPC9088-1G
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782058
Numéro CAS: 89634-75-3