Imprimer
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC908712-1G PC908712-250MG PC908712-5G
APOSPC908712-1GEA 60.9 EUR
APOSPC908712-1G APOSPC908712-250MG APOSPC908712-5G
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole 97%
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₆FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739129
Numéro CAS: 404827-75-4