Imprimer
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC908703-1G PC908703-250MG PC908703-5G
APOSPC908703-1GEA 229 EUR
APOSPC908703-1G APOSPC908703-250MG APOSPC908703-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₆F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03848692
Numéro CAS: 685853-98-9