Imprimer
2-Cyano-4'-fluoroacetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-N-(4-fluorophenyl)acetamide
PC908683-1G PC908683-5G
APOSPC908683-1GEA 0 EUR
APOSPC908683-1G APOSPC908683-5G
2-Cyano-4'-fluoroacetanilide 95%
2-Cyano-4'-fluoroacetanilide
Formule: C₉H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276110
Numéro CAS: 1735-88-2