Imprimer
Acide perfluorobutane-1-sulfonique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Perfluoro-1-butanesulphonic acid, Nonafluoro-1-butanesulphonic acid
PC9086-25G PC9086-5G
APOSPC9086-25GEA 143 EUR
APOSPC9086-25G APOSPC9086-5G
Acide perfluorobutane-1-sulfonique 97%
Acide perfluorobutane-1-sulfonique
Nonaflates are slightly more reactive towards nucleophilic displacements than triflates.
Formule: C₄HF₉O₃S
Point d'ébullition: 76…84 °C/0.1mmHg
Densité: 1.811 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320794
Numéro CAS: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
ONU: 2586
ADR: 8,III