Imprimer
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Fluoromethyl)picolinaldehyde
PC908550-100MG PC908550-250MG
APOSPC908550-100MGEA 30.6 EUR
APOSPC908550-100MG APOSPC908550-250MG
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11865234
Numéro CAS: 208111-28-8