Imprimer
2-Fluoro-3-méthoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908496-1G PC908496-5G
APOSPC908496-1GEA 30.1 EUR
APOSPC908496-1G APOSPC908496-5G
2-Fluoro-3-méthoxypyridine 95%
2-Fluoro-3-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834126
Numéro CAS: 163234-74-0