Imprimer
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanol
PC908420-1G PC908420-250MG
APOSPC908420-1GEA 806 EUR
APOSPC908420-1G APOSPC908420-250MG
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
3-(Trifluoroacetyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16067922
Numéro CAS: 138624-99-4