Imprimer
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichloro-5-fluorobenzene
PC907999-1G PC907999-25G PC907999-5G
APOSPC907999-1GEA 21.9 EUR
APOSPC907999-1G APOSPC907999-25G APOSPC907999-5G
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene
Formule: C₆H₂BrCl₂F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845890
Numéro CAS: 263333-82-0