Imprimer
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907751-1G PC907751-5G
APOSPC907751-1GEA 248 EUR
APOSPC907751-1G APOSPC907751-5G
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010856
Numéro CAS: 2693-57-4