Imprimer
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC9067-1G PC9067-5G PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9067-1G APOSPC9067-5G APOSPC9067-10G
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)acétique 98%
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)acétique
Formule: F₃COC₆H₄CH₂COOH
Point de fusion: 54…56 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236325
Numéro CAS: 220239-67-8