Imprimer
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC906397-1G PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA 171 EUR
APOSPC906397-1G APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037361
Numéro CAS: 1202578-27-5