Imprimer
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Difluoro-6-picoline
PC906336-1G PC906336-5G
APOSPC906336-1GEA 101 EUR
APOSPC906336-1G APOSPC906336-5G
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
2,3-Difluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610828
Numéro CAS: 1227579-04-5