Imprimer
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9058-100G PC9058-25G
APOSPC9058-100GEA 0 EUR
APOSPC9058-100G APOSPC9058-25G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Point de fusion: 127…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155925
Numéro CAS: 70126-48-6