Imprimer
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905564-1G PC905564-250MG
APOSPC905564-1GEA 806 EUR
APOSPC905564-1G APOSPC905564-250MG
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16748979
Numéro CAS: 39891-14-0