Imprimer
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904931-1G PC904931-5G
APOSPC904931-1GEA 132 EUR
APOSPC904931-1G APOSPC904931-5G
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Formule: C₆H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22421758
Numéro CAS: 1001026-41-0