Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904842-1G PC904842-250MG
APOSPC904842-1GEA 273 EUR
APOSPC904842-1G APOSPC904842-250MG
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446385
Numéro CAS: 651059-64-2