Imprimer
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904659-1G PC904659-5G PC904659-25G
APOSPC904659-1GEA 30.1 EUR
APOSPC904659-1G APOSPC904659-5G APOSPC904659-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040607
Numéro CAS: 1017793-21-3