Imprimer
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904570-1G PC904570-25G PC904570-5G
APOSPC904570-1GEA 36.4 EUR
APOSPC904570-1G APOSPC904570-25G APOSPC904570-5G
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11040454
Numéro CAS: 121629-14-9