Imprimer
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904503-1G PC904503-250MG
APOSPC904503-1GEA 369 EUR
APOSPC904503-1G APOSPC904503-250MG
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09924977
Numéro CAS: 38129-24-7