Imprimer
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904450-1G PC904450-5G PC904450-25G
APOSPC904450-1GEA 21.5 EUR
APOSPC904450-1G APOSPC904450-5G APOSPC904450-25G
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Formule: C₈H₁₃F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18381087
Numéro CAS: 1255666-59-1