Imprimer
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9043-1G PC9043-5G
APOSPC9043-1GEA 87 EUR
APOSPC9043-1G APOSPC9043-5G
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₂NO
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260804
Numéro CAS: 71682-95-6