Imprimer
4-Bromo-3,5-difluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904075-1G PC904075-250MG PC904075-5G
APOSPC904075-1GEA 202 EUR
APOSPC904075-1G APOSPC904075-250MG APOSPC904075-5G
4-Bromo-3,5-difluoropyridine 98%
4-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505879
Numéro CAS: 1092352-40-3