Imprimer
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC9037-100G PC9037-25G PC9037-5G
APOSPC9037-100GEA 364 EUR
APOSPC9037-100G APOSPC9037-25G APOSPC9037-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₀F₄O₃S
MW: 286.25 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 13…16 °C
Densité: 1.397 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155960
Numéro CAS: 786-31-2