Imprimer
4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluro-1,2-methylenedioxybenzene
PC902971-1G PC902971-250MG
APOSPC902971-1GEA 451 EUR
APOSPC902971-1G APOSPC902971-250MG
4-Fluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Fluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026062
Numéro CAS: 943830-74-8