Imprimer
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902958-1G PC902958-5G
APOSPC902958-1GEA 145 EUR
APOSPC902958-1G APOSPC902958-5G
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504957
Numéro CAS: 227948-39-2